Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med hvid polypropylenhætte
Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 35 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 105 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 48-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |