Få mere at vide
FISHERBRAND™ Klare graduerede glasflasker med hvid polypropylenhætte
Artikelnummer. 16174377 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16174377 30 mL Pakke med 48
16184377 60 mL -
16194377 120 mL -
16104387 240 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16174377
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare graderede glasflasker med hvid polypropylenkapsel har en bred åbning for nem fjernelse af indhold, nem blanding og overførsel. Graderet i både ml og oz med en let skulder for nem hældning og håndtering.
  • Gradueret i både milliliter og ounce
  • Klare glasflasker er designet med en let skulder for nem hældning og håndtering
  • Bred mund letter blanding, håndtering og overførsel af indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Højde (metrisk) med lukning 71 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 48
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 33-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 68 mm
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Rund
Produkttype Gradueret flaske