Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med hvid polypropylenhætte
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 40 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 58-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Show More |