Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med sorte phenolhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16194517 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
Gummi
Papirmasse/stanniol
Polyethylen kegle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Pakningsstørrelse
16194517 120 mL Papirmasse/stanniol -
16124387 30 mL Polyethylen kegle Pakke med 48
16184517 60 mL Papirmasse/stanniol -
16104397 60 mL Gummi Pakke med 48
16194387 60 mL Polyethylen kegle -
16114397 120 mL Gummi -
16124397 240 mL Gummi Pakke med 24
16184507 480 mL Papirmasse/stanniol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16194517
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-lime glas med bred mund til nem fjernelse af indhold med gradueringer i ml og ounce
  • Gradueret i både milliliter og ounce
  • Klare glasflasker er designet med en let skulder for nem hældning og håndtering
  • Bred mund letter blanding, håndtering og overførsel af indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 35 mm
Højde (metrisk) med lukning 105 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 48-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 102 mm
Lukke liner Papirmasse/stanniol
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Produkttype Gradueret flaske