Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 71 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 48 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 33-400 |
| Vis mere |