Få mere at vide
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Klare graderede glasflasker med sorte fenolkapsler
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Graderet i både milliliter og ounces for nøjagtig måling
- Klar USP Type III soda-kalkglaskonstruktion, ideel til almindelig opbevaring
- Bredmundsdesign muliggør nem blanding, håndtering og overførsel af indholdet
- Et let skulderdesign gør det lettere at hælde og håndtere
- Sorte fenolkapsler inkluderet; fås med forskellige lukningsforinger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 25 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 85 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 48 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 38-400 |
| Vis mere |