Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare graduerede glasflasker med sorte phenolhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 58-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Lukke liner | Papirmasse/stanniol |
| Vis mere |