Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 48 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 38-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |