Få mere at vide
Azpack™ Klar glas med bred hals pulverflasker med hvide polypropylen uforet hætter
Artikelnummer. 12387138
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12387138 250 mL 48/R3 Pakke med 20
11389543 15 mL 28/R3 Pakke med 40
12347138 30 mL 33/R3 Pakke med 40
12357138 60 mL 38/R3 Pakke med 40
12367138 120 mL 38/R3 Pakke med 40
11526903 180 mL 48/R3 Pakke med 20
11546903 500 mL 58/R3 Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12387138 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12387138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 DKK
    252.33 DKK / Pakke med 20
    Spare 26.67 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bland, dispenser og opbevar pulvere og væsker uden besvær. Azpack™ Klar glas, bredhalsede pulverflasker med hvide polypropylen-uforede hætter kan mærkes til identifikation af flaskeindhold.
  • Hvid flint, Type III Soda lime glasflaske
  • Bred hals med buet, kort skulder
  • Inkluderer monteret polypropylen uforet hætte
  • Hvid kasket er ideel til markering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Mængde 20/PK
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 120.2 mm
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48/R3
Diameter (metrisk) 65.9 mm
Lukketype Skruelåg