Få mere at vide
Azpack™ Klar glas med bred hals pulverflasker med hvide polypropylen uforet hætter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
Beskrivelse
- Hvid flint, Type III Soda lime glasflaske
- Bred hals med buet, kort skulder
- Inkluderer monteret polypropylen uforet hætte
- Hvid kasket er ideel til markering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 40/PK |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 78 mm |
| Lukke liner | Uforet |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |