Få mere at vide
Azpack™ Klar glas med bred hals pulverflasker med hvide polypropylen uforet hætter
Artikelnummer. 11389543
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 11389543
Brand: Azpack™ BTF605010F
Bland, dispenser og opbevar pulvere og væsker uden besvær. Azpack™ Klar glas, bredhalsede pulverflasker med hvide polypropylen-uforede hætter kan mærkes til identifikation af flaskeindhold.
  • White flint, Type III Soda lime glass bottle
  • Wide neck with curved, short shoulder
  • Includes fitted polypropylene unlined cap
  • White cap is ideal for marking
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Farve Clear
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 40/PK
Lukningsfarve White
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Højde (metrisk) 55 mm
Lukke liner Unlined
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 28/R3
Diameter (metrisk) 33 mm
Lukketype Screw Cap