Få mere at vide
Azpack™ Klar glas med bred hals pulverflasker med sort urinstof skruelåg
Artikelnummer. p-8001920
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 11307024
Brand: Azpack™ BTF600010M
Fyld, dispenser og opbevar pulvere og væsker uden besvær. Azpack™ Gennemsigtige glaspulverflasker med bred hals med sort urinstofskruelåg har en PVDC-foret hætte med træmasse.
  • Constructed of clear soda lime glass
  • Includes black urea screw cap closure
  • Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Farve Clear
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 40/PK
Lukningsfarve Black
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide, Threaded
Højde (metrisk) 55 mm
Lukke liner Wood Pulp-faced PVDC
Lukningsmateriale Urea
Lukkestørrelse 28/R3
Diameter (metrisk) 33 mm
Lukketype Screw Cap