Få mere at vide
Azpack™ Klar glas med bred hals pulverflasker med sort urinstof skruelåg
Artikelnummer. 12377128
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
12377128 30 mL 33/R3 Pakke med 40
11307024 15 mL 28/R3 Pakke med 40
11338023 60 mL 38/R3 Pakke med 40
11337024 120 mL 38/R3 Pakke med 40
11347024 180 mL 48/R3 Pakke med 20
11348023 500 mL 58/R3 Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12377128 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12377128
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld, dispenser og opbevar pulvere og væsker uden besvær. Azpack™ Gennemsigtige glaspulverflasker med bred hals med sort urinstofskruelåg har en PVDC-foret hætte med træmasse.
  • Konstrueret af klart soda lime glas
  • Inkluderer sort urea skruelåg lukning
  • Lukning foret med træmassebelagt steran (PVDC)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Mængde 40/PK
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Bred, gevind
Højde (metrisk) 59.5 mm
Lukke liner Træmassebelagt PVDC
Lukningsmateriale Urinstof
Lukkestørrelse 33/R3
Diameter (metrisk) 39.7 mm
Lukketype Skruelåg