Få mere at vide
Azpack™ Klar glas med bred hals pulverflasker med sort urinstof skruelåg
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
Beskrivelse
- Constructed of clear soda lime glass
- Includes black urea screw cap closure
- Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 180 mL |
| Farve | Clear |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 20/PK |
| Lukningsfarve | Black |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Wide, Threaded |
| Højde (metrisk) | 109 mm |
| Lukke liner | Wood Pulp-faced PVDC |
| Lukningsmateriale | Urea |
| Vis mere |