Få mere at vide
Azpack™ Klar glas med bred hals pulverflasker med sort urinstof skruelåg
Beskrivelse
- Konstrueret af klart soda lime glas
- Inkluderer sort urea skruelåg lukning
- Lukning foret med træmassebelagt steran (PVDC)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 40/PK |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Bred, gevind |
| Højde (metrisk) | 97 mm |
| Lukke liner | Træmassebelagt PVDC |
| Lukningsmateriale | Urinstof |
| Vis mere |