Få mere at vide
Karl Hecht™ Klar glas flasker med bred hals
Artikelnummer. 10563842
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10563842 250 mL
10227571 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563842 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41311018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.60 DKK
    61.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.84 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fremstillet af klart glas for fremragende synlighed af indholdet.
  • Med indslebet glasprop
  • Bred hals for nem adgang til indholdet
  • Fås i forskellige kapaciteter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Ravgul
Materiale Glas
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 128 mm
Lukningsmateriale Glas
Diameter (metrisk) 69 mm
Lukketype Ground-in stopper