Få mere at vide
Fisherbrand™ Klart glas med brede mundprøver med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144781 Shop alle Fisherbrand produkter
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Artikelnummer. 16144547
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klare soda-lime-glasflasker med bred mund er ideelle til tørre og tyktflydende prøver
Designet uden skuldre for maksimal opbevaringskapacitet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2,5 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34 mm
Til brug med (applikation) Tørre og tyktflydende prøver
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 78 mm
Materiale Glas
Mængde 180
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 43-400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 75 mm
Produkttype Testkrukke
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 44 mm
Lukketype Kasket