Få mere at vide
Fisherbrand™ Klart glas med brede mundprøver med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 34 mm |
| Til brug med (applikation) | Tørre og tyktflydende prøver |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 78 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 180 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |