Få mere at vide
Azpack™ Klar glas Winchester-flasker med smal hals med polyethylen-kegleforede hætter
Artikelnummer. 12377098
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20/R3
28/R3
31/R6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12377098 250 mL 28/R3 Pakke med 20
12347098 15 mL 20/R3 Pakke med 40
12357098 30 mL 20/R3 Pakke med 40
12367098 100 mL 28/R3 Pakke med 20
12387098 500 mL 31/R6 Pakke med 10
12397098 1000 mL 31/R6 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12377098 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12377098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00 DKK
    318.77 DKK / Pakke med 20
    Spare 32.23 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Dispensere og opbevare kemikalier og lægemidler. Azpack™ Klar glas smalhals Winchester flasker med polyethylen kegle-forede hætter er konstrueret af kraftig soda lime glas.
  • Hvid flint type III soda lime glas
  • Robust, tykt glas med korte, buede skuldre
  • Inkluderer monterede sorte ureahætter med polyethylen kegleforing
  • Hætter danner en usædvanlig tæt forsegling
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Mængde 20/PK
Bredde (metrisk) 29.5mm
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 143 mm
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Urinstof
Lukkestørrelse 28/R3
Lukketype Skruelåg