Få mere at vide
Azpack™ Klar glas Winchester-flasker med smal hals med polyethylen-kegleforede hætter
Artikelnummer. 12357098
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20/R3
28/R3
31/R6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
Artikelnummer. 12357098
Brand: Azpack™ 12357098
Dispensere og opbevare kemikalier og lægemidler. Azpack™ Klar glas smalhals Winchester flasker med polyethylen kegle-forede hætter er konstrueret af kraftig soda lime glas.
  • White flint type III soda lime glass
  • Sturdy, thick glass with short, curved shoulders
  • Includes fitted black urea caps with polythene cone liner
  • Caps form an exceptionally tight seal
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Clear
Materiale Soda Lime Glass
Mængde 40/PK
Bredde (metrisk) 33mm
Lukningsfarve Black
Lukning inkluderet Yes
Mund Narrow
Højde (metrisk) 83.3 mm
Lukke liner Polythene Cone
Lukningsmateriale Urea
Lukkestørrelse 20/R3
Lukketype Screw Cap