Få mere at vide
Azpack™ Klar glas Winchester-flasker med smal hals med polyethylen-kegleforede hætter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20/R3
28/R3
31/R6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
Beskrivelse
- White flint type III soda lime glass
- Sturdy, thick glass with short, curved shoulders
- Includes fitted black urea caps with polythene cone liner
- Caps form an exceptionally tight seal
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Clear |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Mængde | 10/PK |
| Bredde (metrisk) | 98mm |
| Lukningsfarve | Black |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Narrow |
| Højde (metrisk) | 242.6 mm |
| Lukke liner | Polythene Cone |
| Vis mere |