Få mere at vide
Hirschmann™ Klare glas graduerede pipetter med ravfarvet graduering
Artikelnummer. p-8011865
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11787941
Brand: Hirschmann™ 1000141
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klarglas-graduerede pipetter med ravfarvet graduering leveres med en bomuldsprop-ende som standard.
  • Kort linje
  • Acc. til DIN EN ISO 835
  • Gradueret til spids, nul øverst, type 3
Tekniske data
Klasse B
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringer 0.02 mL
Gradueringstype Ravfarvede gradueringer permanent med sølvdiffusionsfarve
Mængde 12 Pakke
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 360± 5 mm
Type Uddannet Pipet