Få mere at vide
Hirschmann™ Klare glas graduerede pipetter med ravfarvet graduering
Artikelnummer. 13177889
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer unitSize
13177889 2 mL 0.01 mL -
11787941 2 mL 0.02 mL Pakke med 12
11726622 0.5 mL 0.01 mL Pakke med 12
11742342 50 mL 0.2 mL Pakke med 6
11777941 1 mL 0.01 mL Pakke med 12
11746632 2 mL 0.1 mL Pakke med 12
11707951 10 mL 0.1 mL Pakke med 12
11797941 5 mL 0.05 mL Pakke med 12
11736622 1 mL 0.1 mL Pakke med 12
11717951 20 mL 0.1 mL Pakke med 6
11756632 5 mL 0.1 mL Pakke med 12
11727951 25 mL 0.1 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13177889 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1000140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.50 DKK
    590.91 DKK / Pakke med 12
    Spare 49.59 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klarglas-graduerede pipetter med ravfarvet graduering leveres med en bomuldsprop-ende som standard.
  • Kort linje
  • Acc. til DIN EN ISO 835
  • Gradueret til spids, nul øverst, type 3
Tekniske data
Klasse B
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringer 0.01 mL
Gradueringstype Ravfarvede gradueringer permanent med sølvdiffusionsfarve
Mængde 12 Pakke
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 360± 5 mm
Type Uddannet Pipet