Få mere at vide
Hirschmann™ Klare glas graduerede pipetter med ravfarvet graduering
Beskrivelse
- Kort linje
- Acc. til DIN EN ISO 835
- Gradueret til spids, nul øverst, type 3
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | B |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Gradueringstype | Ravfarvede gradueringer permanent med sølvdiffusionsfarve |
| Mængde | 12 Pakke |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Længde (metrisk) | 360± 5 mm |
| Type | Uddannet Pipet |