Få mere at vide
Hirschmann™ Klare glas graduerede pipetter med ravfarvet graduering
Artikelnummer. 11726622
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11726622 0.5 mL 0.01 mL Pakke med 12
11787941 2 mL 0.02 mL Pakke med 12
11742342 50 mL 0.2 mL Pakke med 6
11777941 1 mL 0.01 mL Pakke med 12
11746632 2 mL 0.1 mL Pakke med 12
13177889 2 mL 0.01 mL -
11707951 10 mL 0.1 mL Pakke med 12
11797941 5 mL 0.05 mL Pakke med 12
11736622 1 mL 0.1 mL Pakke med 12
11717951 20 mL 0.1 mL Pakke med 6
11756632 5 mL 0.1 mL Pakke med 12
11727951 25 mL 0.1 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11726622 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1000129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00 DKK
    528.24 DKK / Pakke med 12
    Spare 71.76 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klarglas-graduerede pipetter med ravfarvet graduering leveres med en bomuldsprop-ende som standard.
  • Kort linje
  • Acc. til DIN EN ISO 835
  • Gradueret til spids, nul øverst, type 3
Tekniske data
Klasse B
Materiale Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringer 0.01 mL
Gradueringstype Ravfarvede gradueringer permanent med sølvdiffusionsfarve
Mængde 12 Pakke
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Længde (metrisk) 360± 5 mm
Type Uddannet Pipet