Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Krympehalshætteglas i klart glas N20
Artikelnummer. 15540373 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15540373
Brand: Macherey-Nagel™ 702020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse krympehalshætteglas N20 med en skrå HS-krympehals bruges i kombination med N20 aluminiumslukninger til Karl Fischer titrering på Metrohm instrumenter. Overensstemmelsescertifikater er tilgængelige på anmodning.
  • Klart glas
  • 1. hydrolytisk klasse glas
  • Flad bund
  • Affaset HS krympehals
  • For Karl-Fischer titrering
Tekniske data
Oversigt Crimp hals hætteglas
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 21.7 mm
Materiale Hydrolytisk glas (klasse I)
Til brug med (applikation) Karl-Fischer Titrering
Hals stil Affaset HS Crimp Neck
Trådstil N20
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 38.25 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 5.0 mL
Til brug med (udstyr) 2 Positionsstativ, 815 Robotic USB Prøveprocessor, 874 USB Ovnprøveprocessor, 889 IC prøvecenter, 901 Titrando, Metrohm 815 Robotic USB Eksempel processor XL