Få mere at vide
Gravis Klare glasflasker med bred hals
Artikelnummer. 11898972
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Artikelnummer. 11898972
Brand: Gravis C00751EURO
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bredhalsede klare glassirupsflasker med skruehals PP28.
  • Sirup flaske
  • Klart glas med skruegevind
  • Lukke medfølger ikke
Tekniske data
Flaske Overflade Klar
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,2''
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Materiale Glas
Mængde 67 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Nej
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Bred, gevind
Form Rund
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 120 mm
Produkttype Flaske
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej