Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare alfaflasker af glas
Artikelnummer. p-6962047 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Mængde:
127 Pakke
156 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 127
Pakke med 156
Artikelnummer. 15363408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af type 3 glas med en tyverisikret skruet top. Fisherbrand™ Klare alfaflasker af glas bruges hovedsageligt i farmakologiske og laboratorieprocedurer.
  • Let
  • Klart glas
  • Skruet top
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 156 Pakke
Højde (metrisk) 67 mm
Diameter (metrisk) 35 mm