Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 127 Pakke |
| Højde (metrisk) | 94 mm |
| Diameter (metrisk) | 38.6 mm |