Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare alfaflasker af glas
Artikelnummer. 15363408 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Mængde:
127 Pakke
156 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 127
Pakke med 156
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde unitSize
15363408 30 mL 156 Pakke Pakke med 156
15373408 60 mL 127 Pakke Pakke med 127
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15363408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af type 3 glas med en tyverisikret skruet top. Fisherbrand™ Klare alfaflasker af glas bruges hovedsageligt i farmakologiske og laboratorieprocedurer.
  • Let
  • Klart glas
  • Skruet top
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 156 Pakke
Højde (metrisk) 67 mm
Diameter (metrisk) 35 mm