Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker, ingen lukning inkluderet
Artikelnummer. 16124497 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16124497 950 mL Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 16124497
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
USP Type III klar fransk firkantet flaske med gradueringer og forskellige låger
  • Clear USP Type III soda-lime glass construction
  • Moulded graduations for easy volume measurement
  • Square shape maximises storage space and reduces rolling
  • Ideal for solvent, chemical or sample storage
  • Sold without closure — compatible with a variety of cap sizes and materials
  • Available in bulk packs without caps
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Højde (metrisk) med lukning 205 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve N/A
Halsfinish 58-400
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 202 mm
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 83 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form French Square
Produkttype Firkantet glasflaske