Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144768 Shop alle Fisherbrand produkter
Lukke liner:
Gummi
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 16104567
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
USP Type III klar fransk firkantet flaske med gradueringer og forskellige låger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40 mm
Højde (metrisk) med lukning 205 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 12
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 58-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 202 mm
Produkttype Firkantet glasflaske
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 83 mm