Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Lukke liner:
Gummi
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 40 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 205 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 12 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 58-400 |
| Vis mere |