Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker uden låg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Flasker til generel brug, ideelle når indholdsintegritet og synlighed af prøver eller produkter er vigtige
- Klart USP Type III soda-kalkglas giver minimal kemisk interferens med indholdet og er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler ikke er nødvendig
- Firkantet form maksimerer opbevaringspladsen på hylder og i opbevaringsområder
- Ideel til opbevaring af opløsningsmiddel, kemikalier eller prøver
- Fås i bulkpakker uden kapsler
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 480 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 35 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 40 |
| Halsfinish | 48-400 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Vis mere |