Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124537 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 280
Pakke med 84
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16124537 30 mL Pakke med 280
16134537 60 mL -
16134497 120 mL Pakke med 120
16144647 240 mL Pakke med 84
16194487 480 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16124537
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-kalkglas ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation
  • Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
  • Klart glas giver minimal kemisk interferens med indholdet og er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
  • Miljøfølsomme flasker hjælper med at eliminere spild og hjælper med at sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 22 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 280
Halsfinish 24-400
Lukning inkluderet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 72 mm
Produkttype Fransk firkantet flaske
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm