Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med sorte phenolhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144767 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
Gummi
Polyethylen kegle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 16184347
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-kalkglas med sort phenolskruelåg ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation.
  • Franske firkantede flasker er pladsbesparende og nemme at fylde
  • Klart glas giver maksimal synlighed af indholdet og minimal kemisk interferens med ’flaskens indhold
  • Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
  • Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 10 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 48
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 20-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 62 mm
Produkttype Fransk firkantet flaske
Lukke liner Polyethylen kegle
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar (kun flaske)