Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med sorte phenolhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Franske firkantede flasker er pladsbesparende og nemme at fylde
- Klart glas giver maksimal synlighed af indholdet og minimal kemisk interferens med ’flaskens indhold
- Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
- Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 21 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 13 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 75 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 48 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 24-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |