Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med sorte phenolhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124347 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
Gummi
Polyethylen kegle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 24
Pakke med 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner unitSize
16124347 240 mL Gummi Pakke med 24
16184347 15 mL Polyethylen kegle -
16194347 30 mL Polyethylen kegle Pakke med 48
16104347 60 mL Gummi Pakke med 48
16104357 60 mL Polyethylen kegle Pakke med 48
16174487 125 mL Polyethylen kegle Pakke med 120
16114357 120 mL Polyethylen kegle -
16114347 120 mL Gummi Pakke med 24
16134347 480 mL Gummi Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16124347
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-kalkglas med sort phenolskruelåg ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation.
  • Franske firkantede flasker er pladsbesparende og nemme at fylde
  • Klart glas giver maksimal synlighed af indholdet og minimal kemisk interferens med ’flaskens indhold
  • Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
  • Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Specifications
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Højde (metrisk) med lukning 140 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 43-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 137 mm
Produkttype Fransk firkantet flaske
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 66 mm