Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med sorte phenolhætter
Artikelnummer. 16114347 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
Gummi
Polyethylen kegle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 24
Pakke med 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Pakningsstørrelse
16114347 120 mL Gummi Pakke med 24
16184347 15 mL Polyethylen kegle -
16194347 30 mL Polyethylen kegle Pakke med 48
16104347 60 mL Gummi Pakke med 48
16104357 60 mL Polyethylen kegle Pakke med 48
16174487 125 mL Polyethylen kegle Pakke med 120
16114357 120 mL Polyethylen kegle -
16124347 240 mL Gummi Pakke med 24
16134347 480 mL Gummi Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16114347
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-kalkglas med sort phenolskruelåg ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation.
  • Franske firkantede flasker er pladsbesparende og nemme at fylde
  • Klart glas giver maksimal synlighed af indholdet og minimal kemisk interferens med ’flaskens indhold
  • Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
  • Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Højde (metrisk) med lukning 115 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Sort
Halsfinish 33-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 112 mm
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 53 mm
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Produkttype Fransk firkantet flaske