Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med sorte phenolhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
Gummi
Polyethylen kegle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
- Franske firkantede flasker er pladsbesparende og nemme at fylde
- Klart glas giver maksimal synlighed af indholdet og minimal kemisk interferens med ’flaskens indhold
- Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
- Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 16 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 90 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 48 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Halsfinish | 28-400 |
| Vis mere |