Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare fladbundede immunologiske ikke-sterile 96-brøndsplader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10468075
Skift visning
Overfladebehandling:
Forbedret binding
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal binding
Certificeret:
Ja
Nej
Volumen (metrisk) Virker:
230μ l
280μ l
330μ l
350μ l
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Certificeret Volumen (metrisk) Virker Stregkode unitSize
10468075 Immulon 4 HBX Nej 280μ l Ingen stregkode Pakke med 50
10547915 Immulon 1 B Nej 230μ l Ingen stregkode Pakke med 50
10795026 Immulon 2 HB Nej 280μ l Ingen stregkode Pakke med 50
10394751 MaxiSorp Ja 350μ l Ingen stregkode Pakke med 60
10547781 MaxiSorp Nej 350μ l Ingen stregkode Pakke med 60
10498802 PolySorp Nej 350μ l Ingen stregkode Pakke med 180
10294401 MaxiSorp Ja 350μ l Ingen stregkode Pakke med 180
10264451 MaxiSorp Ja 350μ l Inkluderer stregkode Pakke med 180
10275411 MediSorp Ja 350μ l Ingen stregkode Pakke med 60
10565131 MultiSorp Nej 350μ l Ingen stregkode Pakke med 60
10449672 PolySorp Nej 350μ l Ingen stregkode Pakke med 60
10190825 Universal binding Nej 330μ l Ingen stregkode Pakke med 50
10130665 Forbedret binding Ja 330μ l Ingen stregkode Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Artikelnummer. 10468075 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3855
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Vælg mellem fire bindingsoverflader på disse 96-brønds plader for at få pålidelige og reproducerbare resultater i kolorimetriske assays.
Vælg mellem fire bindingsoverflader for at få pålidelige og reproducerbare resultater i kolorimetriske assays med Thermo Scientific™ klare fladbundede immunologiske ikke-sterile 96-brøndsplader, som indeholder Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ og Mikrotiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
Solide plader med 96 brønde:
  • Klar polystyren
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B og universel binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific Medisorp og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX og forbedret binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistof-sandwich-assays.
  • Thermo Scientific MultiSorp er meget hydrofil og fungerer godt til glykaner og vandopløselige proteiner.
Information om bestilling:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land. 467320, 456537, 460984 og 439454 inkluderer certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeret Nej
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 50 kasser
Indbindingstype Hydrofil
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 330μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 280μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Immulon 4 HBX
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design F96