Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare fladbundede immunologiske ikke-sterile 96-brøndsplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10190825
Overfladebehandling:
Forbedret binding
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal binding
Certificeret:
Ja
Nej
Volumen (metrisk) Virker:
230μ l
280μ l
330μ l
350μ l
Stregkode:
Ingen stregkode
Inkluderer stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Artikelnummer. 10190825
Brand: Thermo Scientific™ 9502227
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Vælg mellem fire bindingsoverflader på disse 96-brønds plader for at få pålidelige og reproducerbare resultater i kolorimetriske assays.
Vælg mellem fire bindingsoverflader for at få pålidelige og reproducerbare resultater i kolorimetriske assays med Thermo Scientific™ klare fladbundede immunologiske ikke-sterile 96-brøndsplader, som indeholder Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ og Mikrotiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
Solide plader med 96 brønde:
  • Klar polystyren
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B og universel binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific Medisorp og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX og forbedret binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistof-sandwich-assays.
  • Thermo Scientific MultiSorp er meget hydrofil og fungerer godt til glykaner og vandopløselige proteiner.
Information om bestilling:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land. 467320, 456537, 460984 og 439454 inkluderer certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeret Nej
Format 96-brønds
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 50 kasser
Indbindingstype Hydrofobisk
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 450μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 330μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Universal binding
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 25
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Lipider