Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare fladbundede immunologiske ikke-sterile 96-brøndsplader
Beskrivelse
Vælg mellem fire bindingsoverflader for at få pålidelige og reproducerbare resultater i kolorimetriske assays med Thermo Scientific™ klare fladbundede immunologiske ikke-sterile 96-brøndsplader, som indeholder Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ og Mikrotiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
Solide plader med 96 brønde:
- Klar polystyren
- Valg af fire overflader for optimal binding
- Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B og universel binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
- Thermo Scientific Medisorp og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX og forbedret binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistof-sandwich-assays.
- Thermo Scientific MultiSorp er meget hydrofil og fungerer godt til glykaner og vandopløselige proteiner.
Information om bestilling:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land. 467320, 456537, 460984 og 439454 inkluderer certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Hydrofil |
| Certificeret | Ja |
| Format | Standard |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 50 kasser |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |