Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 384-Well Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4555264
Overfladebehandling:
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Artikelnummer. 10192781
Brand: Thermo Scientific™ 464718
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af disse klare, fladbundede, immuno ikke-sterile 384-brønds plader, der tilbydes med valg af overflade.
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af Thermo Scientific™ Klar flad bund Immuno Ikke-sterile 384-brønds plader, tilbydes med valg af overflade for optimal binding. Inkluderer Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
384-brønds massive plader:
  • Klar polystyren
  • Valg af overflader for optimal binding
  • Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B og Universal Binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
  • Thermo Scientific Medisorp og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
  • Thermo ScientificMaxiSorp, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistof-sandwich-assays.
Bestillingsoplysninger:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Hydrofil
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 16 x 24
Emballage 30 sager
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Firkantet, flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design F384