Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klare, fladbundede Immuno ikke-sterile 384-brøndplader
Description
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af Thermo Scientific™ Klar flad bund Immuno Ikke-sterile 384-brønds plader, tilbydes med valg af overflade for optimal binding. Inkluderer Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
384-brønds massive plader:
- Klar polystyren
- Valg af overflader for optimal binding
- Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B og Universal Binding (UB) er til adsorption af hydrofobe molekyler.
- Thermo Scientific Medisorp og Immulon 2HB er let hydrofile og binder en bred vifte af biomolekyler.
- Thermo ScientificMaxiSorp, Immulon 4 HBX og Enhanced Binding (EB) er hydrofile og ideelle til antistof-sandwich-assays.
Bestillingsoplysninger:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Hydrofil |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 30 sager |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Show More |