Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 384-Well Plates
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10098994
Overfladebehandling:
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Artikelnummer. 10098994
Brand: Thermo Scientific™ 8755
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af disse klare, fladbundede, immuno ikke-sterile 384-brønds plader, der tilbydes med valg af overflade.
Udfør kolormetriske analyser med pålidelige og reproducerbare resultater ved hjælp af Thermo Scientific™ Klar flad bund Immuno Ikke-sterile 384-brønds plader, tilbydes med valg af overflade for optimal binding. Inkluderer Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ klare plader, der er ideelle til kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays.
384-Well Solid Plates:
  • Clear polystyrene
  • Choice of surfaces for optimal binding
  • Alphanumerically labeled rows and columns
Surfaces:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, and Universal Binding (UB) are for adsorption of hydrophobic molecules.
  • Thermo Scientific Medisorp and Immulon 2HB are slightly hydrophilic and bind a diverse range of biomolecules.
  • Thermo ScientificMaxiSorp, Immulon 4 HBX, and Enhanced Binding(EB) are hydrophilic and ideal for antibody sandwich assays.
Ordering Information:
Please note that availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Bindende Ejendom Hydrophilic
Format Standard
Detektionsmetode Colorimetric
Array 16 x 24
Emballage 50 Cases
Indbindingstype Adsorption
Farve Clear
Produkttype Microplate
Materiale Polystyrene
Volumen (metrisk) Nå 120 μL
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 100 μL
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Immulon 4 HBX
Well Shape Square
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 10
Pladeblokering None
Målmolekyle Antibodies (Glycoproteins)