Få mere at vide
Labconco™ Klart tørrekammer til FreeZone™ Frysetørrere
Artikelnummer. p-7078578 Shop alle Labconco Corporation produkter
Størrelse:
Høj
Kort
Højde (engelsk):
15,3 tommer
16,8''
23 tommer
24,6 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15721008
Brand: Labconco™ 7318802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klart kammer giver synlighed til bulk frysetørring.
  • 12,0 tommer dia. akrylkammer passer til alle FreeZone™ Frysetørrere
  • Giver synlighed for bulk frysetørring
  • Inkluderer klart akryllåg med pakning, vakuumudløsningsventil og gennemføring til elektriske ledninger
  • Passer til kondensatorer med en diameter på 10,12 eller 14,0 tommer
  • 8 tommer diameter åbning til opsamler i bunden af kammeret
Tekniske data
Type Tørrekammer
Antal hylder 3
Farve Klar
Materiale Akryl
Størrelse Kort
Til brug med (udstyr) FreeZone™ Frysetørrere
Inkluderer 8 ventiler
Diameter (engelsk) 17,4 tommer
Højde (engelsk) 15,3 tommer
Forsendelsesvægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (engelsk) 19 lb.