Få mere at vide
Labconco™ Klart tørrekammer til FreeZone™ Frysetørrere
Artikelnummer. 15796968 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Størrelse:
Høj
Kort
Højde (engelsk):
15,3 tommer
16,8''
23 tommer
24,6 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
15796968 Høj 23 tommer -
15721008 Kort 15,3 tommer -
15787807 Høj 24,6 tommer. Hver
15797807 Kort 16,8'' Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15796968 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7318800
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klart kammer giver synlighed til bulk frysetørring.
  • 12,0 tommer dia. akrylkammer passer til alle FreeZone™ Frysetørrere
  • Giver synlighed for bulk frysetørring
  • Inkluderer klart akryllåg med pakning, vakuumudløsningsventil og gennemføring til elektriske ledninger
  • Passer til kondensatorer med en diameter på 10,12 eller 14,0 tommer
  • 8 tommer diameter åbning til opsamler i bunden af kammeret
Tekniske data
Type Tørrekammer
Antal hylder 5
Farve Klar
Materiale Akryl
Størrelse Høj
Til brug med (udstyr) FreeZone™ Frysetørrere
Inkluderer 8 ventiler
Diameter (engelsk) 17,4 tommer
Højde (engelsk) 23 tommer
Forsendelsesvægt (engelsk) 25 lb.
Vægt (engelsk) 22 lb.