Få mere at vide
Labconco™ Klart tørrekammer til FreeZone™ Frysetørrere
Shop alle Labconco Corporation produkter
Størrelse:
Høj
Kort
Højde (engelsk):
15,3 tommer
16,8''
23 tommer
24,6 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Klart kammer giver synlighed til bulk frysetørring.
- 12,0 tommer dia. akrylkammer passer til alle FreeZone™ Frysetørrere
- Giver synlighed for bulk frysetørring
- Inkluderer klart akryllåg med pakning, vakuumudløsningsventil og gennemføring til elektriske ledninger
- Passer til kondensatorer med en diameter på 10,12 eller 14,0 tommer
- 8 tommer diameter åbning til opsamler i bunden af kammeret
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tørrekammer |
| Antal hylder | 5 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Akryl |
| Størrelse | Høj |
| Til brug med (udstyr) | FreeZone™ Frysetørrere |
| Diameter (engelsk) | 13,6'' |
| Højde (engelsk) | 24,6 tommer. |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 20 lb. |
| Vægt (engelsk) | 17 lb. |