Få mere at vide
BRAND™ Klare dråbeflasker med pipette
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klar soda-lime glaskonstruktion
- Inkluderer droppepipette og gummihætte
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Lukningsmateriale | Gummi |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Lukketype | Jordforbindelsesprop med gummihætte |